SAB5201785
Monoclonal Anti-ENaC alpha-PerCP antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
85kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Scnn1a(25122)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)