SAB5201102
Monoclonal Anti-Glua1/Glur1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S355-1, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-AMPA 1, Anti-GLUH 1, Anti-GluR K1, Anti-Glutamate receptor ionotropic AMPA 1, Anti-HBGR1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S355-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Gria1(50592)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)