SAB5200415
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 2 - Hrp antibody produced in mouse
clone S81-2, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-BcDNA:GH07312, Anti-CG6706, Anti-CT20836, Anti-D Gaba2, Anti-GPR 51
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S81-2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 105 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Gabbr2(83633)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)