SAB4702139
Monoclonal Anti-CD1a PE produced in mouse
Sinónimos:
FCB6, HTA1, Leu-6, T6
About This Item
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SK9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD1A(909)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable