SAB4701083
Monoclonal Anti-Vimentin-APC antibody produced in mouse
clone VI-RE/1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
VI-RE/1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 3 μg/mL
nº de acceso
NM_003380.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VIM(7431)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)