SAB4700896
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr111) antibody produced in mouse
clone EM-55
Sinónimos:
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EM-55, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
P20963
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr111)
Información sobre el gen
human ... CD247(919)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable