Documentos clave
SAB4700787
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD157 antibody produced in mouse
clone SY11B5
Sinónimos:
BST1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
SY11B5, monoclonal
reactividad de especies:
nonhuman primates, human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SY11B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
BC012095
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BST1(683)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody SY11B5 recognizes CD157, an approximately 45 kDa GPI-anchored protein expressed mainly on monocytes, macrophages, granulocytes and bone marrow stromal cells.
Inmunógeno
Human CD157
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)