SAB4700774
Monoclonal Anti-Acrosin antibody produced in mouse
clone ACR-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ACR-2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
porcine
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
pig ... Acr(397098)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)