SAB4700616
Monoclonal Anti-CD177-PE antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-166, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD177(57126)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable