SAB4700609
Monoclonal Anti-TRAT1-PE antibody produced in mouse
clone TRIM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-T cell receptor-interacting molecule, Anti-TRIM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TRIM-04, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRAT1(50852)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable