SAB4700572
Monoclonal Anti-CD54 low endotoxin antibody produced in rat
clone YN1/1.7.4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Icam1
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
YN1/1.7.4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Icam1(15894)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable