SAB4700342
Monoclonal Anti-CD222-APC antibody produced in mouse
clone MEM-238, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CIMPR, Anti-IGF2 receptor, Anti-IGF2R
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-238, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGF2R(3482)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable