SAB4700188
Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in rat
clone IM7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Pgp-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IM7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, horse, canine, human, feline
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD44(960)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable