SAB4501634
Anti-KCNJ9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
G protein-activated inward rectifier potassium channel 3, GIRK3, Inwardly rectifier K(+) channel Kir3.3, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 9
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNJ9(3765)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 61-110
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable