SAB4500764
Anti-EMR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Cell surface glycoprotein EMR1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1, EMR1 hormone receptor, TM7LN3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 97 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EMR1(2015)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 818-867
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable