Documentos clave
SAB4500672
Sigma-Aldrich
Anti-DRD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
D(2C) dopamine receptor, D(4) dopamine receptor, DRD4, Dopamine D4 receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
mouse, human, rat
citations:
1
técnicas:
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 48 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DRD4(1815)
Descripción general
Anti-DRD4 Antibody detects endogenous levels of total DRD4 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DRD4.
Immunogen Range: 355-404
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)