Documentos clave
SAB4301775
Sigma-Aldrich
Anti-RAB17
affinity isolated antibody
Sinónimos:
FLJ12538, RAB17, RAB17, member RAS oncogene family, Ras-related protein Rab-17
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reactividad de especies:
human, mouse
técnicas:
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_071894
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB17(64284)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human RAB17
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)