Documentos clave
SAB4301709
Sigma-Aldrich
Anti-GSTM4
affinity isolated antibody
Sinónimos:
GSTM4-4, GTM4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
IHC
reactividad de especies:
human
técnicas:
immunohistochemistry: 1:100-1:200
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
nº de acceso
BC015513
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTM4(2948)
Inmunógeno
Full length fusion protein of human GSTM4
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)