Documentos clave
SAB4301609
Sigma-Aldrich
Anti-HCRT
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NRCLP1, OX, PPOX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
WB
reactividad de especies:
human, mouse
técnicas:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
nº de acceso
NP_001515
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HCRT(3060)
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human hypocretin (orexin) neuropeptide precursor
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)