Documentos clave
SAB4301602
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2
affinity isolated antibody
Sinónimos:
DERMO1, FFDD3, SETLSS, bHLHa39
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:25-1:100
nº de acceso
BC017907
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TWIST2(117581)
Inmunógeno
Fusion protein of human twist family bHLH transcription factor 2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)