SAB4301117
Anti-PIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ATP-dependent DNA helicase PIF1, C15orf20, PIF
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_001273425.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIF1(80119)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)