Documentos clave
SAB4300685
Sigma-Aldrich
Anti-ASH2L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ASH2, Anti-ASH2L1, Anti-ASH2L2, Anti-Bre2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
WB
reactividad de especies:
human
técnicas:
western blot: 1:500-1:1000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
65-80 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(G-R-R-S-P)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASH2L(9070)
Descripción general
The antibody detects endogenous level of total ASH2L protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 620-624 (G-R-R-S-P), according to the protein NP_004665.2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Component of the Set1/Ash2 histone methyltransferase (HMT) complex, a complex that specifically methylates ′Lys-4′ of histone H3, but not if the neighboring ′Lys-9′ residue is already methylated. As part of the MLL1/MLL complex it is involved in methylation and dimethylation at ′Lys-4′ of histone H3. May function as a transcriptional regulator. May play a role in hematopoiesis.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)