SAB4300540
Anti-PRKCQ (Ab-676) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MGC126514 antibody produced in rabbit, Anti-MGC141919 antibody produced in rabbit, Anti-PRKCT antibody produced in rabbit, Anti-nPKC-theta antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase C, theta antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~80 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-L-S-F-A)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKCQ(5588)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)