Documentos clave
SAB4300407
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KA1 (Ab-348) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HU-1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKAPK1A antibody produced in rabbit, Anti-RSK antibody produced in rabbit, Anti-RSK1 antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~90 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(S-R-T-P-R)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPS6KA1(6195)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 346-350 (S-R-T-P-R), according to the protein RPS6KA1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Serine/threonine kinase that may play a role in mediating the growth-factor and stress induced activation of the transcription factor CREB.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)