Documentos clave
SAB4300138
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GRIN2B (pTyr1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~190 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(H-V-YP-E-K)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1474)
Información sobre el gen
human ... GRIN2B(2904)
Inmunógeno
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyr1474 (H-V-Y(p)-E-K), according to the protein GRIN2B.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
NMDA receptor subtype of glutamate-gated ion channels with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. Mediated by glycine.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)