SAB4200887
Anti-ACE2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog (ACEH), Metalloprotease MPROT15
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
liquid
concentración
~1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)