SAB4200581
Anti-Msi-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MSI1, Anti-MSI1H, Anti-MUSASHI 1, Anti-m-Msi-1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~39 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSI1(4440)
mouse ... Msi1(17690)
rat ... Msi1(259272)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable