SAB4200562
Anti-AOX1 antibody, Mouse monoclonal
clone AO15, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-AO, Monoclonal Anti-AOH1, Monoclonal Anti-AOX1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-EC 1.2.3.1, Monoclonal Anti-aldehyde oxidase 1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AO15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~148 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of HepG2 cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AOX1(316)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)