SAB4200471
Anti-SND1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-TDRD11, Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~102 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of rat NRK cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)