SAB4200461
Anti-Arc (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
rat, human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARC(23237)
rat ... Arc(54323)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)