SAB4200248
Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone MM2/193, purified from hybridoma cell culture
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MM2/193, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat, canine, monkey
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extracts
isotipo
IgM
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTB(60)
Descripción general
In mammals, actin protein consists of six different isoforms encoded by separate genes. The four isoforms αskeletal-actin, α cardiac-actin, αsmooth-actin and γsmooth-actin are expressed in skeletal, cardiac and smooth muscle. The other two isoforms, β cyto-actin and γ cyto-actin are ubiquitously expressed.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)