SAB4200147
Anti-FHOD1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 1, Anti-FHOS, Anti-Formin homology-2 domain-containing protein 1, Anti-formin homolog overexpressed in spleen 1, Anti-formin homology 2 domain-containing protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~130 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FHOD1(29109)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)