SAB4200102
Anti-AS160 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL
Sinónimos:
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen ~160 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells overexpressing human AS160
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TBC1D4(9882)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable