SAB2900080
Anti-GPR12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
g protein-coupled receptor 12, gpcr21
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
horse, pig, dog, rat, human, bovine, monkey, hamster, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR12(2835)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable