SAB2702170
Monoclonal Anti-GPX7 antibody produced in mouse
Sinónimos:
GPX6, GPx-7, GSHPx-7, NPGPx
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2704
monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
18 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPX7(2882)
Inmunógeno
Aplicación
For IHC-P: Use at a dilution of 1:200-1:500
For WB: Use at a dilution of 1:500-1:2000
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SAB2702170-100UL | 4061837282737 |