SAB2108880
Anti-EGFLAM (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
41 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
guinea pig, canine, rat, rabbit, horse, bovine, human, mouse
concentración
0.5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EGFLAM(133584)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable