SAB1413283
Monoclonal Anti-CUX2 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CUX2
About This Item
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36.74 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1, kappa
Nº de acceso Protein ID
NM_015267
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CUX2(23316)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable