Documentos clave
SAB1411515
Sigma-Aldrich
Anti-PARD6B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PAR6B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 41.2 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARD6B(84612)
Descripción general
This gene is a member of the PAR6 family and encodes a protein with a PSD95/Discs-large/ZO1 (PDZ) domain, an OPR domain and a semi-Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) domain. This cytoplasmic protein is involved in asymmetrical cell division and cell polarization processes as a member of a multi-protein complex. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PARD6B (NP_115910.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSHRHGAGSGCLGTMEVKSKFGAEFRRFSLERSKPGKFEEFYGLLQHVHKIPNVDVLVGYADIHGDLLPINNDDNYHKAVSTANPLLRIFIQKKEEADYSAFGTDTLIKKKNVLTNVLRPDNHRKKPHIVISMPQDFRPVSSIIDVDILPETHRRVRLYKYGTEKPLGFYIRDGSSVRVTPHGLEKVPGIFISRLVPGGLAQSTGLLAVNDEVLEVNGIEVSGKSLDQVTDMMIANSRNLIITVRPANQRNNVVRNSRTSGSSGQSTDNSLLGYPQQIEPSFEPEDEDSEEDDIIIEDNGVPQQIPKAVPNTESLESLTQIELSFESGQNGFIPSNEVSLAAIASSSNTEFETHAPDQKLLEEDGTIITL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable