Documentos clave
SAB1410606
Sigma-Aldrich
Anti-SNX12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC118982, MGC118983
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 18.92 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNX12(29934)
Descripción general
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein does not contain a coiled coil region, like some family members. This gene encodes a protein of unknown function. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SNX12 (N/A, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSDTAVADTRRLNSKPQDLTDAYGPPSNFLEIDIFNPQTVGVGRARFTTYEVRMRTNLPIFKLKESCVRRRYSDFEWLKNELERDSKIVVPPLPGKALKRQLPFRGDEGIFEESFIEERRQGLEQFINKIAGHPLAQNERCLHMFLQEEAIDRNYVPGKSLAVSCPGWSAVA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)