Documentos clave
SAB1410050
Sigma-Aldrich
Anti-REC8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HR21spB, MGC950, REC8L1, Rec8p
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 62.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... REC8(9985)
Descripción general
This gene encodes a member of the kleisin family of SMC (structural maintenance of chromosome) protein partners. The protein localizes to the axial elements of chromosomes during meiosis in both oocytes and spermatocytes. In the mouse, the homologous protein is a key component of the meiotic cohesion complex, which regulates sister chromatid cohesion and recombination between homologous chromosomes. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
REC8 (AAH04159.1, 1 a.a. ~ 547 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFYYPNVLQRHTGCFATIWLAATRGSRLVKREYLRVNVVKTCEEILNYVLVRVQPPQPGLPRPRFSLYLSAQLQIGVIRVYSQQCQYLVEDIQHILERLHRAQLQIRIDMETELPSLLLPNHLAMMETLEDAPDPFFGMMSVDPRLPSPFDIPQIRHLLEAAIPERVEEIPPEVPTEPREPERIPVTVLPPEAITILEAEPIRMLEIEGERELPEVSRRELDLLIAEEEEAILLEIPRLPPPAPAEVEGIGEALGPEELRLTGWEPGALLMEVTPPEELRLPAPPSPERRPPVPPPPRRRRRRRLLFWDKETQISPEKFQEQLQTRAHCWECPMVQPPERTIRGPAELFRTPTLSGWLPPELLGLWTHCAQPPPKALRRELPEEAAAEEERRKIEVPSEIEVPREALEPSFPLMVSLEISLEAAEEEKSRISLIPPEERWAWPEVEAPEAPALPVVPELPEVPMEMPLVLPPELELLSLEAVHRAVALELQANREPDFSSLVSPLSPRRMAARVFYLLLVLSAQQILHVKQEKPYGRLLIQPGPRFH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)