Documentos clave
SAB1409897
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HuF2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 39.38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTF2(8458)
Descripción general
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TTF2 (NP_003585, 385 a.a. ~ 509 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFPDRSVQRKVSPASGVSKKVEPSDPVARRVYLTTQLKQKKSTLASVNIQALPDKGQKLIKQIQELEEVLSGLTLSPEQGTNEKSNSQVPQQSHFTKTTTGPPHLVPPQPLPRRGTQPVGSLELK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
SAB1409897-100UG4061829661755