SAB1409531
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G17, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GKN1(56287)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable