Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
SAB1409511
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 5F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5F2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAND1(55832)
Inmunógeno
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Young Jun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(2), 189-194 (2014-04-29)
RNA polymerase II carboxyl-terminal domain (RNAPII CTD) phosphatases are a newly emerging family of phosphatases. Recently a CTD-specific phosphatase, small CTD phosphatase 1 (SCP1), has shown to act as an evolutionarily conserved transcriptional corepressor for inhibiting neuronal gene transcription in