Key Documents
SAB1409491
Sigma-Aldrich
Anti-TYW1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10900, MGC23001, MGC60291, RSAFD1, TYW1A, YPL207W
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TYW1(55253)
Descripción general
Wybutosine (yW) is a hypermodified guanosine at the 3-prime position adjacent to the anticodon of phenylalanine tRNA that stabilizes codon-anticodon interactions during decoding on the ribosome. TYW1 is the human homolog of a yeast gene essential for yW synthesis (Noma and Suzuki, 2006).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TYW1 (AAH51888.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSADTWDLFSPLISLWINRFYIYLGFAVSISLWICVQIVIKTQGKNLQEKSVPKAAQDLMTNGYVSLQEKDIFVSGVKIFYGSQTGTAKGFATVLAEAVTSLDLPVAIINLKEYDPDDHLIEEVTSKNVCVFLVATYTDGLPTESAEWFCKWLEEASIDFRFGKTYLKGMRYAVFGLGNSAYASHFNKVGKNVDKWLWMLGAHRVMSRGEGDCDVVKSKHGSIEADFRAWKTKFISQLQALQKGERKKSCGGHCKKGKCESHQHGSEEREEGSHEQDELHHRDTEEEEPFESSSEEEFGGEDHQSLNSIVDVEDLGKIMDHVKKEKREKEQQEEKSGLFRNMGRNEDGERRAMITPALREALTKQVHAPRERRLLQTHILWN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable