Documentos clave
SAB1408979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIPK1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0630, MGC26642, MGC33446, MGC33548, Myak, Nbak2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.52 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIPK1(204851)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the Ser/Thr family of protein kinases and HIPK subfamily. It phosphorylates homeodomain transcription factors and may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors. Alternative splicing results in four transcript variants encoding four distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HIPK1 (AAH28408, 330 a.a. ~ 430 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable