SAB1408411
Anti-CDC20B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ37927, G6VTS76519
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC20B(166979)
Inmunógeno
Sequence
MEWKLERTAPRRVRTEEEMLWVLDSVNATYSDFKSNFAKRLSAEVPVASSPITTRWQQSQTRALSSDSFGEEQSTTYLPEASGSVLKTPPEKETLTLGSCKEQLKTPSKGISETSNSALHFCKAPHAMDRDWKESVASKGQKCLKQLFVTQNVVQQANGKMQLCEQSECVWKDHFSGSMKKRFEQEDVGGKD
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable