Documentos clave
SAB1408172
Sigma-Aldrich
Anti-GADD45GIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CKBBP2, CRIF1, MGC4667, MGC4758, PLINP-1, PRG6, Plinp1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~25.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
GADD45GIP1 (NP_443082, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASVRQARSLLGVAATLAPGSRGYRARPPPRRRPGPRWPDPEDLLTPRWQLGPRYAAKQFARYGAASGVVPGSLWPSPEQLRELEAEEREWYPSLATMQESLRVKQLAEEQKRREREQHIAECMAKMPQMIVNWQQQQRENWEKAQADKERRARLQAEAQELLGYQVDPRSARFQELLQDLEKKERKRLKEEKQKRKKEARAAALAAAVAQDPAASGAPSS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)