SAB1407555
Anti-DDIT4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Dig2, FLJ20500, REDD-1, REDD1, RP11-442H21.1, RTP801
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~25.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDIT4(54541)
Inmunógeno
Sequence
MPSLWDRFSSSSTSSSPSSLPRTPTPDRPPRSAWGSATREEGFDRSTSLESSDCESLDSSNSGFGPEEDTAYLDGVSLPDFELLSDPEDEHLCANLMQLLQESLAQARLGSRRPARLLMPSQLVSQVGKELLRLAYSEPCGLRGALLDVCVEQGKSCHSVGQLALDPSLVPTFQLTLVLRLDSRLWPKIQGLFSSANSPFLPGFSQSLTLSTGFRVIKKKLYSSEQLLIEEC
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable