Documentos clave
SAB1407521
Sigma-Aldrich
Anti-SKIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PPS, SKIP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~51.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INPP5K(51763)
Descripción general
This gene encodes a protein with 5-phosphatase activity toward polyphosphate inositol. The protein localizes to the cytosol in regions lacking actin stress fibers. It is thought that this protein may negatively regulate the actin cytoskeleton. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
INPP5K (NP_057616.2, 1 a.a. ~ 448 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSRKLSGPKGRRLSIHVVTWNVASAAPPLDLSDLLQLNNRNLNLDIYVIGLQELNSGIISLLSDAAFNDSWSSFLMDVLSPLSFIKVSHVRMQGILLLVFAKYQHLPYIQILSTKSTPTGLFGYWGNKGGVNICLKLYGYYVSIINCHLPPHISNNYQRLEHFDRILEMQNCEGRDIPNILDHDLIIWFGDMNFRIEDFGLHFVRESIKNRCYGGLWEKDQLSIAKKHDPLLREFQEGRLLFPPTYKFDRNSNDYDTSEKKRKPAWTDRILWRLKRQPCAGPDTPIPPASHFSLSLRGYSSHMTYGISDHKPVSGTFDLELKPLVSAPLIVLMPEDLWTVENDMMVSYSSTSDFPSSPWDWIGLYKVGLRDVNDYVSYAWVGDSKVSCSDNLNQVYIDISNIPTTEDEFLLCYYSNSLRSVVGISRPFQIPPGSLREDPLGEAQPQI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)