Documentos clave
SAB1407290
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10741, MGC29512, ObgH1, dJ1005F21.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTPBP5(26164)
Descripción general
Small G proteins, such as GTPBP5, act as molecular switches that play crucial roles in the regulation of fundamental cellular processes such as protein synthesis, nuclear transport, membrane trafficking, and signal transduction (Hirano et al., 2006 [PubMed 17054726]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GTPBP5 (NP_056481, 1 a.a. ~ 406 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPARCFSARLRTVFQGVGHWALSTWAGLKPSRLLPQRASPRLLSVGRADLAKHQELPGKKLLSEKKLKRYFVDYRRVLVCGGNGGAGASCFHSEPRKEFGGPDGGDGGNGGHVILRVDQQVKSLSSVLSRYQGFSGEDGGSKNCFGRSGAVLYIRVPVGTLVKEGGRVVADLSCVGDEYIAALGGAGGKGNRFFLANNNRAPVTCTPGQPGQQRVLHLELKTVAHAGMVGFPNAGKSSLLRAISNARPAVASYPFTTLKPHVGIVHYEGHLQIAVADIPGIIRGAHQNRGLGSAFLRHIERCRFLLFVVDLSQPEPWTQVDDLKYELEMYEKGLSARPHAIVANKIDLPEAQANLSQLRDHLGQEVIVLSALTGENLEQLLLHLKVLYDAYAEAELGQGRQPLRW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)